Key Documents
07-175
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, Stress-activated protein kinase JNK1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-ac
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, horse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
La JNK1(MAPK8) es un miembro de la familia de las MAP cinasas. Las MAP cinasas actúan como punto de integración de múltiples señales bioquímicas, y están involucradas en una amplia variedad de procesos celulares tales como la proliferación, la diferenciación, la regulación de la transcripción y el desarrollo. Esta cinasa es activada por varios estímulos celulares, y se dirige a factores de transcripción específicos; por lo tanto interviene en la expresión génica inmediata-temprana en respuesta a los estímulos celulares. Se ha observado que es necesaria la activación de esta cinasa por el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) para la apoptosis inducida por el TNF-alfa. Esta cinasa también interviene en la apoptosis inducida por radiación UV, que se cree relacionada con la vía de muerte celular mediada por el citocromo C. Los estudios del equivalente murino de este gen sugieren que esta cinasa desempeña un papel clave en la proliferación, apoptosis y diferenciación de las células T. Se han notificado cuatro variantes de empalme alternativo de un transcrito que codifican distintas isoformas. La JNK1 se activa tras la fosforilación de la treonina y la tirosina por cualquiera de dos cinasas de especificidad doble, la MAP2K4 y la MAP2K7. La vía de la JNK está implicada críticamente en la diabetes y sus niveles están anómalamente elevados en la obesidad. El péptido inhibidor JNK permeable a las células puede ser prometedor como agente terapéutico para la diabetes.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la JNK cuando está fosforilada en Thr183/Tyr185 y Thr221/Tyr223 .
Immunogen
Epítopo: Fosforilada en Thr183/Tyr185 y Thr221/Tyr223
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la JNK humana fosforilada en Thr183/Tyr185 y Thr221/Tyr223.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: 10 µg de un lote anterior provocó precipitación de la JNK fosforilada en Thr183/Tyr185 y Thr221/Tyr223 de lisado de células RAW264.7.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la fosfo-JNK (Thr183/Tyr185 con este anticuerpo anti-fosfo-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) validado para su uso en WB, EA e IP.
Subcategoría de investigación
MAP cinasas
Quality
Evaluada por Western Blot en lisados de células RAW264.7 tratadas con fosfatasa lambda y no tratadas.
Análisis Western blot: 2 µg/ml de este anticuerpo detectó la JNK en 10 µg de lisado de células RAW264.7 tratadas con fosfatasa lambda y no tratadas.
Target description
~42 kDa observados. Hay varias isoformas entre 40 y 50 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células RAW264.7 tratadas con fosfatasa lambda y no tratadas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Yao Fong et al.
Cancer cell international, 17, 37-37 (2017-03-14)
2,9-Bis[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-6-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy] phenyl}-11H-indeno[1,2-c]quinoline-11-one (BPIQ), is a synthetic quinoline analog. A previous study showed the anti-cancer potential of BPIQ through modulating mitochondrial-mediated apoptosis. However, the effect of BPIQ on cell migration, an index of cancer metastasis, has not yet been examined. Furthermore
Vinicius Toledo Ribas et al.
PloS one, 7(4), e34483-e34483 (2012-04-13)
Most studies of c-Jun N-terminal Kinase (JNK) activation in retinal tissue were done in the context of neurodegeneration. In this study, we investigated the behavior of JNK during mitosis of progenitor cells in the retina of newborn rats. Retinal explants
Li Xu et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(16), 1141-1155 (2009-07-30)
Dietary intake of genistein by patients with prostate cancer has been associated with decreased metastasis and mortality. Genistein blocks activation of p38 mitogen-activated protein kinase and thus inhibits matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) expression and cell invasion in cultured cells and inhibits
CD22 regulates adaptive and innate immune responses of B cells.
Kawasaki, N; Rademacher, C; Paulson, JC
Journal of Innate Immunity null
Cardiotoxin III inhibits proliferation and migration of oral cancer cells through MAPK and MMP signaling.
Yen, CY; Liang, SS; Han, LY; Chou, HL; Chou, CK; Lin, SR; Chiu, CC
TheScientificWorldJournal null