Key Documents
SCR004
Sigma-Aldrich
Kit de detección de fosfatasa alcalina
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
Sinónimos:
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
shipped in
wet ice
General description
El kit de detección de fosfatasa alcalina de Millipore (número de referencia SCR004) es una herramienta específica y sensible para la evaluación fenotípica de la diferenciación de células ES mediante la determinación de la actividad AP.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Las células madre embrionarias (ES) son células totipotentes derivadas de la masa celular interna (MCI) de embriones de mamíferos preimplantados y son capaces de proliferación indiferenciada ilimitada in vitro [1,2,3] Las células ES murinas indiferenciadas pueden ser mantenidas in vitro durante largos períodos en medios que contengan citocinas, el factor inhibidor de la leucemia (LIF) o el reactivo de cultivo celular de ES patentado por Millipore, ESGRO [4,5]. El estado indiferenciado de las células ES puede caracterizarse por un alto nivel de expresión de fosfatasa alcalina (AP) [6], la expresión de marcadores de superficie como los antígenos SSEA y TRA y el factor de transcripción Oct-4.
El kit de detección de fosfatasa alcalina de Millipore (número de referencia SCR004) es una herramienta específica y sensible para la evaluación fenotípica de la diferenciación de células ES mediante la determinación de la actividad AP.
Los anticuerpos monoclonales TRA-2-49 (número de referencia MAB4349) y TRA-2-54 (número de referencia MAB4354), disponibles por separado en Millipore, permiten la detección de la isozima hepática/ósea/renal de AP expresada por las células ES. Cuando se utilizan en citometría de flujo, estos reactivos permiten una evaluación cuantitativa de la expresión de AP por las células ES [7].
Para uso exclusivo en investigación; no para uso en procedimientos de diagnóstico
Components
Disolución violeta rojo rápido (Fast Red Violet) (0,8 g mg/l stock) (ref. 90239). Dos botellas de 15 ml.
Disolución de natol AS fosfato BI (4 mg/ml) en tampón AMPD (2 mol/l), pH 9,5 (nº de referencia 90234). Una botella de 15 ml.
Storage and Stability
El kit de detección de fosfatasa alcalina consta de dos componentes utilizados para determinar la actividad AP.
Cuando se conservan a 2-8º C, los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad. No lo congele ni lo exponga a temperaturas elevadas. Deseche los reactivos que pudieran quedar una vez pasada la fecha de caducidad.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Efficient iPS cell production with the MyoD transactivation domain in serum-free culture.
Hiroyuki Hirai,Nobuko Katoku-Kikyo,Peter Karian,Meri Firpo,Nobuaki Kikyo
Testing null
Ahmed K Elsayed et al.
Stem cell research, 42, 101705-101705 (2020-01-29)
FOXA2 is a transcription factor, playing an important role during development. We established an induced pluripotent stem cell (iPSC) line, QBRIi009-A, using non-integrating Sendai virus from a 4-year-old boy, displaying a complex clinical phenotype. Molecular karyotyping and cytogenetics confirmed a
Jinkyung Cho et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 77, 108327-108327 (2020-01-12)
Self-renewal is required for embryo stem cells (ESCs) and adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs). This study examined the ability of ferulic acid in mouse ESCs and ADMSCs, in a high fat diet-induced mouse model. Initially, five natural compounds of ferulic
Feeder-independent culture of mouse embryonic stem cells using vitamin A/retinol.
Jaspal S Khillan,Liguo Chen
Methods in Molecular Biology null
Efficient feeder-free episomal reprogramming with small molecules.
Junying Yu,Kevin Fongching Chau,Maxim A Vodyanik,Jinlan Jiang,Yong Jiang
Testing null
Artículos
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolos
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Ver todo