Documentos clave
07-108
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H4
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descripción general
La histona H4 es una de las cinco principales histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H4 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Especificidad
Reconoce la histona H4, Pm 10 kDa.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies.
Inmunógeno
Histona H4 de timo de ternera.
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-histona H4 (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB para detectar la histona H4.
Calidad
Evaluada de manera sistemática mediante inmunoelectrotransferencia en extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,1 a 0,5 μg/ml de este lote detectaron la histona H4 en extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio 5 mM o sin tratar. Este lote no experimentó reacción cruzada con la histona H2A, la histona H2B ni la histona H3.
Descripción de destino
10 kDa
Forma física
Cromatografía de proteína A
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0.1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Extracto de células HeLa.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Regulation of chemokine gene expression by hypoxia via cooperative activation of NF-kappaB and histone deacetylase.
Olga Safronova,Sireerat Pluemsampant,Ken-ichi Nakahama,Ikuo Morita
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
S L Gilbert et al.
The Journal of biological chemistry, 275(47), 36491-36494 (2000-09-28)
Microscopy studies have shown that XIST RNA colocalizes with the inactive X chromosome (Xi). However, the molecular basis for this colocalization is unknown. Here we provide two lines of evidence from chromatin immunoprecipitation experiments that XIST RNA physically associates with
Ingeborg M M van Leeuwen et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(4), 471-480 (2013-02-19)
Acetylation of C-terminal lysine residues in the p53 tumor suppressor is associated with increased stability and transcription factor activity. The function, protein level, and acetylation of p53 are downregulated by mdm2, which in its turn is inhibited by the p14(ARF)
Histone deacetylases and ASYMMETRIC LEAVES2 are involved in the establishment of polarity in leaves of Arabidopsis.
Ueno, Y; Ishikawa, T; Watanabe, K; Terakura, S; Iwakawa, H; Okada, K; Machida, C; Machida, Y
Plant Cell null
Setdb1-mediated histone H3K9 hypermethylation in neurons worsens the neurological phenotype of Mecp2-deficient mice.
Jiang, Y; Matevossian, A; Guo, Y; Akbarian, S
Neuropharmacology null