MABE1824
Anti-LbCpf1 Antibody, clone 2D5-6G11
clone 2D5-6G11, from mouse
Sinónimos:
Cpf1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D5-6G11, monoclonal
reactividad de especies
Lachnospiraceae, bacteria
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LbCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable