MABE1823
Anti-AsCpf1 Antibody, clone 3D3-F7
clone 3D3-F7, from mouse
Sinónimos:
EC 3.1.27.2, AsCpf1, CRISPR-associated endonuclease Cpf1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D3-F7, monoclonal
reactividad de especies
bacteria, Acidaminococcus
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AsCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged AsCpf1.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad