Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MAB5374
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína huntingtina, clon mEM48
culture supernatant, clone mEM48, Chemicon®
Sinónimos:
Huntingtin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
mEM48, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La corea de Huntington (HD) es una enfermedad hereditaria, progresiva y neurodegenerativa caracterizada por cambios en la personalidad, deterioro motor y demencia subcortical. La base molecular de la enfermedad implica la expansión del trinucleótido CAG, que codifica la poliglutamina en el primer exón de un gen del cromosoma cuatro (4p16.3), que normalmente produce una proteína huntingtina de 3136 a.a. (~350 kDa) ampliamente expresada con función poco clara. La proteína se encuentra en la región perinuclear junto con los microtúbulos, y en la región del centrosoma junto con la gamma-tubulina. La huntingtina es necesaria para la supervivencia neuronal y participa en el tráfico de las vesículas sinápticas y la unión de los microtúbulos, y puede que también desempeñe un papel en la apoptosis. En la corea de Huntington, las células neuronales con la forma mutante de huntingtina poseen agregaciones intranucleares del fragmento N-terminal, causando inclusiones dañinas en ubicaciones perinucleares y la muerte de las neuronas estriatales. La huntingtina nativa y la anti-huntingtina reducen la agregación y la toxicidad celular de la forma mutante de la huntingtina en los modelos de corea de Huntington en células de mamíferos. Se sabe que la huntingtina interacciona con la GAPDH, HAP-1, SP1 y TAFII130.
Specificity
Reacciona con la proteína huntingtina humana (tanto nativa como recombinante). El MAB5374 reacciona con la huntingtina mutante en pacientes y animales transgénicos que expresan diferentes números de repeticiones (de 82 a 150 glutaminas). Por lo tanto, debe reconocer diferentes formas de huntingtina mutante.
Immunogen
Proteína de fusión GST de los primeros 256 aminoácidos de la huntingtina humana con la deleción del tramo de poliglutamina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la proteína huntingtina con este anticuerpo anti-proteína huntingtina, clon mEM48, validado para utilizar en IC, IH y WB.
Inmunohistoquímica:
1:50-1:100 de un lote anterior con ABC en tejido fijado con paraformaldehído al 4 %. El tampón de dilución sugerido es PBS que contenga BSA al 3 %. El anticuerpo actúa en cortes de tejido incluido en parafina.
El tampón de dilución sugerido es PBS que contenga BSA al 3 %. El anticuerpo actúa en cortes de tejido incluido en parafina. Yu, Z et al (2002) Hum. Mole. Genetics 11(8):905-914. (http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/11/8/905) para buenos métodos de IHC y fotos de mEM48 en tejidos de roedores con material transgénico humano.
Inmunocitoquímica:
se sugiere una ligera fijación con PFA al 4 % seguida de incubación con triton X-100 al 0,1 % antes del bloqueo.
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IC.
Inmunotransferencia Western:
1:50-1:500 utilizando ECL dependiendo del nivel de proteína mutante. El tampón de dilución recomendado es PBS que contiene BSA al 3 % o PBS que contiene leche desnatada al 5 %.
Las preparaciones de fracción nuclear mejoran las señales; proteína monómera ~80 kDa; son comunes agregados que pueden tener un tamaño de >200 kDa.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados HEK293.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1 000 de este lote permitió detectar la proteína huntingtina en 10 μg de lisados HEK293.
Target description
Más de 200 kDa
Physical form
IgG monoclonal murina de sobrenadante de cultivo que no contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 6 meses a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de corteza cerebral humana sana, muestras de corteza cerebral de ratones con HD o ratones naturales
lisados HEK293
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
An engineered viral protease exhibiting substrate specificity for a polyglutamine stretch prevents polyglutamine-induced neuronal cell death.
Sellamuthu, S; Shin, BH; Han, HE; Park, SM; Oh, HJ; Rho, SH; Lee, YJ; Park, WJ
Testing null
Neuroprotective effects of inositol 1,4,5-trisphosphate receptor C-terminal fragment in a Huntington's disease mouse model.
Tang, TS; Guo, C; Wang, H; Chen, X; Bezprozvanny, I
The Journal of Neuroscience null
Inhibition of the striatal specific phosphodiesterase PDE10A ameliorates striatal and cortical pathology in R6/2 mouse model of Huntington's disease.
Giampa, C; Laurenti, D; Anzilotti, S; Bernardi, G; Menniti, FS; Fusco, FR
Testing null
Yanchun Pan et al.
Scientific reports, 6, 31022-31022 (2016-08-16)
Although epigenetic abnormalities have been described in Huntington's disease (HD), the causal epigenetic mechanisms driving neurodegeneration in HD cortex and striatum remain undefined. Using an epigenetic pathway-targeted drug screen, we report that inhibitors of DNA methyltransferases (DNMTs), decitabine and FdCyd
Tomomi Imamura et al.
Scientific reports, 6, 33861-33861 (2016-09-23)
We identified drug seeds for treating Huntington's disease (HD) by combining in vitro single molecule fluorescence spectroscopy, in silico molecular docking simulations, and in vivo fly and mouse HD models to screen for inhibitors of abnormal interactions between mutant Htt