Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB5324
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ácido polisiálico-NCAM, clon 2-2B
ascites fluid, clone 2-2B, Chemicon®
Sinónimos:
PSA-NCAM
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2-2B, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCAM1(4684)
General description
El ácido polisiálico (PSA) es un homopolímero lineal y largo que está ligado a la molécula de adhesión de células neuronales (NCAM). Tiene la notable capacidad de reducir una amplia variedad de interacciones celulares dependientes del contacto. Se cree que esta actividad proviene de la capacidad del polímero cargado para ocupar un gran volumen hidratado y crear así un obstáculo físico directo para el contacto célula–célula. Se ha demostrado que la expresión regulada del PSA promueve una reducción en las interacciones celulares que pueden crear condiciones permisivas para cambios en la estructura de una variedad de tejidos.
La mayor expresión del PSA se produce en las células precursoras durante el desarrollo temprano y desempeña un papel en la promoción de la migración de estas células después de la división celular. En la mayoría de los casos, la expresión del PSA se pierde una vez finalizado el proceso de migración. Sin embargo, los axones de las neuronas a menudo retienen el PSA para agruparse, brotar y ramificarse apropiadamente durante la búsqueda de ubicación de los axones.
Specificity
El anticuerpo monoclonal funciona bien en todas las especies que expresan PSA-NCAM, incluido el ratón.
Reacciona con n ácidos neuramínicos unidos por enlaces 2-8 alfa (NeuAc-alfa 2-8) donde n >10. Este polímero se denomina generalmente ácido polisiálico (PSA). En vertebrados, el PSA se une a la molécula de adhesión de células neuronales (NCAM, CD56), en bacterias se asocia a la cápsula de cepas del meningococo del grupo B.
Immunogen
Meningococo del grupo B (cepa 355) viable.
Application
Detección del ácido polisiálico-NCAM con este anticuerpo anti-ácido polisiálico-NCAM, clon 2-2B, validado para utilizar en IC, IH, RIA y WB, con más de 30 citas en productos.
Inmunoelectrotransferencia (WB): se utilizó una concentración 1:500 - 1:1 000 de un lote anterior en la WB
Inmunocitoquímica/inmunohistoquímica: una dilución 1:200-1:400 de un lote anterior de este anticuerpo funcionó en células vivas y fijadas, cortes de tejido congelados o fijados con cualquier tipo de fijador. (Rougon et al., 1986; Theodosis et al., 1991, 1999). No se recomienda utilizar el anticuerpo en tejido incluido en parafina, ya que ofrece resultados variables.
Radioinmunoanálisis (RIA) :
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en RIA. (Figarella-Branger et al., 1996)
Clasificación celular y panoramización celular (Ben-Hur et al., 1998)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunohistoquímica en tejido de hipocampo
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
patrón de tinción/morfología representativas de PSA-NCAM (Nº de ref. MAB5324) en hipocampo humano. Tejido pretratado con EDTA pH 8, recuperación de antígeno. El anticuerpo se diluyó a 1:100 utilizando IHC-Select Detection con HRP-DAB. La inmunorreactividad se observa como tinción de la membrana plasmática en las neuronas.
Tinción óptima con recuperación de epítopo: hipocampo de Alzheimer
Target description
150-300 kDa
Physical form
IgM monoclonal de ratón en tampón que contiene glicerol al 50 %, sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgM y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Tejido de control positivo: hipocampo de rata joven, hipocampo humano.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Alzheimer's disease related markers, cellular toxicity and behavioral deficits induced six weeks after oligomeric amyloid-? peptide injection in rats.
Zussy, C; Brureau, A; Keller, E; Marchal, S; Blayo, C; Delair, B; Ixart, G; Maurice, T; Givalois, L
Testing null
Polysialic acid expression is not necessary for motor neuron target selectivity.
Robinson, GA; Madison, RD
Muscle and Nerve null
Callum J C Parr et al.
Scientific reports, 6, 32532-32532 (2016-09-10)
The efficiency of pluripotent stem cell differentiation is highly variable, often resulting in heterogeneous populations that contain undifferentiated cells. Here we developed a sensitive, target-specific, and general method for removing undesired cells before transplantation. MicroRNA-302a-5p (miR-302a) is highly and specifically
Marie-Claude Bélanger et al.
PloS one, 6(9), e24874-e24874 (2011-10-01)
Polysialic acid (PSA) is a unique carbohydrate composed of a linear homopolymer of α-2,8 linked sialic acid, and is mainly attached to the fifth immunoglobulin-like domain of the neural cell adhesion molecule (NCAM) in vertebrate neural system. In the brain
Kazutoshi Takahashi et al.
Nature communications, 5, 3678-3678 (2014-04-25)
During mammalian embryonic development, the primitive streak initiates the differentiation of pluripotent epiblast cells into germ layers. Pluripotency can be reacquired in committed somatic cells using a combination of a handful of transcription factors, such as OCT3/4, SOX2, KLF4 and