AB5032
Anticuerpo anti-molécula de adhesión celular neuronal
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
CD56 antigen, antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCAM1(4684)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
se ha demostrado que un lote anterior actúa con una amplia gama de fijadores. Detectará el NCAM de pollo usando una concentración de 1 μg/ml y NCAM de ratón utilizando una concentración de 2 μg/ml.
Inmunofluorescencia:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunofluorescencia.
Bloqueo de función:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en función de bloqueo.
ELISA:
se utilizaron 0,3 μg/ml de un lote anterior.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Conos de crecimiento y guías de axones
Quality
Análisis de inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1000 de este lote detectó la NCAM en 10 μg de lisado de cerebro de ratón.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Membrana cerebral de ratón tratada con neuraminidasa.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c