Documentos clave
MAB3560
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-8-oxoguanina, clon 483,15
ascites fluid, clone 483.15, Chemicon®
Sinónimos:
8-oxoG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
483.15, monoclonal
reactividad de especies
monkey, human, primate
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgM
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OGG1(4968)
Descripción general
La 8-oxoguanina es un producto la guanina causado por daño oxidativo mutágeno. La base oxidativamente dañada 8-oxoguanina se genera en el ADN de todos los organismos vivos debido a la presencia de especies de oxígeno reactivo en las células. El daño al ADN amenaza la salud de la información genética almacenada en cada molécula de ADN; sin embargo, existen enzimas en las células para proteger contra el efecto mutágeno de esta lesión. La 8-oxoguanina es una de las lesiones más abundantes y bien caracterizadas del ADN generadas por el estrés oxidativo. Se ha estimado que ~180 guaninas se oxidan a 8-oxoG por célula de mamífero al día. La 8-oxoG es una lesión de codificación errónea que puede causar las mutaciones de transversión G:C a T:A o T:A a G:C. Esta lesión se acumula en el ADN con la edad y se ha relacionado débilmente con varios tipos de cáncer y enfermedades, como el Alzheimer y el Parkinson.
Especificidad
8-oxoguanina. Por ELISA competitivo, el anticuerpo monoclonal no mostró reactividad con el dGMP, dAMP, el dCMP o TMP en concentraciones micromolares. Sólo se observó competencia cuando las concentraciones se incrementaron hasta los milimoles.
Inmunógeno
8-oxoguanina adsorbida en alúmina
Aplicación
El anticuerpo anti-8-oxoguanina, clon 483.15, detecta el nivel de 8-oxoguanina y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA e IC.
Inmunocitoquímica:
en células HeLa y Cos7 fijadas con paraformaldehído. la 8-oxoguanina se ha localizado en el núcleo de las células desprovistas de nutrientes.
ELISA:
se extrajeron células cultivadas en portaobjetos dos veces durante 30 segundos con NaCl 560 nM frío; Triton X-100 al 1 % (v/v); SDS al 0,02 % (p/v); tampón fosfato 10 mM pH 7,4 y se fijaron con PFA al 4% recién preparado durante 5-20 minutos a temperatura ambiente. {Conlon, KA et al (2000) J. Histotechnology 23(1):37-44}. La tinción típica demuestra que los núcleos de las células extraídas tienen una periferia definida y áreas de cromatina condensada. La tinción del clon 483.15 demostró una tinción fluorescente nuclear específica pero débil en células incubadas en DMEM suplementado, pero en células incubadas en disolución salina definida sin nutrientes (NFDSS) {cloruro de calcio 1,8 mM, NaCl 110 mM, bicarbonato sódico 44 mM, pH 7,5} demostró una tinción fluorescente nuclear fuerte que aparecía punteada y con distribución general. La tinción fluorescente desaparece hasta niveles de fondo en las células incubadas en medios nutritivos incluso después de los tratamientos iniciales con NFDSS {Conlon et al}.
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en un ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones óptimas.
Calidad
Evaluada habitualmente por inmunocitoquímica en células NIH/3T3.
Inmunocitoquímica:
Análisis fluorescente confocal de células NIH/3T3 con anticuerpo anti-8-oxoguanina monoclonal de ratón.
Forma física
IgM monoclonal murina no purificada líquida en tampón que no contiene conservante.
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 6 meses a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgM y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Células HeLa o Cos7 desprovistas de nutrientes
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Vascular effects of a low-carbohydrate high-protein diet.
Foo, SY; Heller, ER; Wykrzykowska, J; Sullivan, CJ; Manning-Tobin, JJ; Moore et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Robert Lowe et al.
Genome biology, 16, 194-194 (2015-09-19)
Cellular senescence is a stable arrest of proliferation and is considered a key component of processes associated with carcinogenesis and other ageing-related phenotypes. Here, we perform methylome analysis of actively dividing and deeply senescent normal human epithelial cells. We identify
Sameera Nallanthighal et al.
Nanotoxicology, 11(8), 996-1011 (2017-10-20)
Due to extensive use in consumer goods, it is important to understand the genotoxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and identify susceptible populations. 8-Oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) excises 8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanine (8-oxoG), a pro-mutagenic lesion induced by oxidative stress. To understand whether
Sameera Nallanthighal et al.
NanoImpact, 5, 92-100 (2017-09-26)
Incorporation of silver nanoparticles (AgNPs) in toothpaste, food containers, dietary supplements and other consumer products can result in oral exposure to AgNPs and/or silver ions (Ag+) released from the surface of AgNPs. To examine whether ingestion of AgNPs or Ag+
Ilir Mehmeti et al.
Biochimica et biophysica acta, 1813(10), 1827-1835 (2011-07-26)
Pro-inflammatory cytokine-mediated beta cell apoptosis is activated through multiple signaling pathways involving mitochondria and endoplasmic reticulum. Activation of organelle-specific caspases has been implicated in the progression and execution of cell death. This study was therefore performed to elucidate the effects