Key Documents
AB5830
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-8-hidroxidesoxiguanosina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La 8-hidroxidesoxiguanosina (8OHdG) es una base modificada que se produce en el ADN debido al ataque de radicales hidroxilo que se forman como subproductos e intermediarios del metabolismo aerobio y durante el estrés oxidativo. Cada vez hay más evidencia que apoya la participación de las reacciones de los radicales libres en el daño a las biomoléculas que acaban produciendo varias enfermedades en los seres humanos, como la aterosclerosis, la isquemia cerebral y cardíaca-lesión de reperfusión, el cáncer, la artritis reumatoide, la inflamación, la diabetes, el envejecimiento y afecciones neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer.
La 8OHdG se ha vuelto cada vez más popular como marcador sensible, estable e integral del daño oxidativo en el ADN celular. La biomonitorización en seres humanos ha demostrado que la 8OHdG puede ser excretada en la orina, y que la exposición al humo del tabaco y a la radiación ionizante causan un aumento significativo. Debido a que la 8OHdG está tan bien correlacionado con el estrés oxidativo y el daño al ADN, lo que induce estados mórbidos degenerativos, el desarrollo de un anticuerpo que se pueda utilizar para estudiar el daño del ADN tiene numerosas aplicaciones. Además del estudio directo del daño en el ADN dentro de las células, este anticuerpo tiene aplicaciones en el desarrollo de inmunoanálisis que pueden controlar la excreción de 8OHdG en la orina y servir como biomarcador del estrés oxidativo. Los usos industriales pueden extenderse a los fabricantes de suplementos alimenticios. que podrían beneficiarse de un inmunoanálisis que podría usarse para probar la eficacia de los antioxidantes y otros nutracéuticos.
Ahora disponemos del nuevo antisuero de cabra para la 8-hidroxiguanosina de CHEMICON. El ELISA ha demostrado que este antisuero muestra una completa reactividad cruzada con la 8-hidroxidesoxiguanosina, mientras que no lo hace con otros nucleótidos naturales. Este anticuerpo debería ser una herramienta valiosa para los científicos que trabajan para entender el papel del daño de los radicales libres en una serie de enfermedades humanas.
Specificity
Reacciona con la 8-hidroxidesoxiguanosina (8-OHdG) y la 8-hidroxiguanosina (8-OHG). Mediante un ELISA competitivo, el anticuerpo fue inhibido al 100 % por los nucleótidos 8-hidroxidesoxiguanosina y 8-hidroxiguanosina. Se observó reactividad cruzada parcial con 8-mercaptoguanosina (80 %), mientras que la 8-bromoguanosina demostró cierta reactividad cruzada (5 %). La 2-desoxiadenosina, la 7-metilguanosina, el monofosfato de guanosina y la guanosina no mostraron reactividad.
Immunogen
8-hidroxi-2′-desoxiguanosina y 8-hidroxiguanosina.
Application
Este anticuerpo anti-8-hidroxidesoxiguanosina se ha validado para utilizarse en ELISA e IH(P) para la detección de la 8-hidroxidesoxiguanosina.
Inmunohistoquímica: >1:200 cerebro humano fijado en formol incluido en parafina. Se sugiere que los tejidos se traten previamente con 10 μg/ml de proteinasa K durante 40 minutos a 37°C antes de la tinción.
Cortes desparafinados tratados con H2O2 al 3 % en metanol durante 30 minutos; el bloqueo se realizó con NGS al 10 % en TBS. Los cortes se trataron con proteinasa K 10ug/ml en PBS pH 7,4, 40 minutos a 37C antes del bloqueo. La detección se realiza a través de DAB. Dado que el anticuerpo tiñe un ácido nucleico, es importante utilizar suficiente proteinasa para penetrar la barrera de las histonas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Analysis Note
Control
Piel, la tinción se limita al núcleo.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xiaowen Zhao et al.
BMC ophthalmology, 16, 16-16 (2016-02-04)
The purpose of this study was to address the question of how the premature senescence process may affect corneal endothelium after penetrating keratoplasty, because the quality of donor corneal endothelial cells is important for corneal transplant success. The cell senescence
Johnson Chia-Shen Yang et al.
Journal of clinical medicine, 10(7) (2021-05-01)
Excess lymphedematous tissue causes excessive oxidative stress in lymphedema. Lymphaticovenous anastomosis (LVA) supermicrosurgery is currently emerging as the first-line surgical intervention for lymphedema. No data are available regarding the changes in serum proteins correlating to oxidative stress and antioxidant capacity
E Deruy et al.
Cell death & disease, 5, e1577-e1577 (2014-12-19)
Senescence is a non-proliferative state reached by normal cells in response to various stresses, including telomere uncapping, oxidative stress or oncogene activation. In previous reports, we have highlighted that senescent human epidermal keratinocytes have two opposite outcomes: either they die
Wei Ma et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5026-5034 (2015-07-15)
The present study aimed to investigate the ability of SS31, a novel mitochondria‑targeted peptide to protect against t‑BHP‑induced mitochondrial dysfunction and apoptosis in 661W cell lines. The 661W cells were treated with various concentrations of SS‑31 and an MTT assay
Cailing Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1), 573-583 (2019-12-20)
Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) is a leading cause of corneal endothelial (CE) degeneration resulting in impaired visual acuity. It is a genetically complex and age-related disorder, with higher incidence in females. In this study, we established a nongenetic FECD