MAB3194
Anti-Glutathione: N-ethylmaleimide adduct Antibody, clone 8.1GSH
clone 8.1GSH, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8.1GSH, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry: 1:100 - 1:500 for assessment of intracellular GSH distribution.
ELISA: 1:100,000 - 1:200,000 to quantify GSH at >2 mM in biological specimens.
Flow cytometry: 1:100 - 1:1,000
Cells were fixed with cold 1% PFA for 5 min and vortexed into methanol (-20°C) containing 5mM NEM (10 min on dry ice) or 10 μM NEM (N-ethyl maleimide) for 30 min at RT.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Positive Control: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with NEM
Neuroscience
Oxidative Stress
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable