Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MAB302
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-glutamina sintetasa, clon GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Glutamine
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
GS-6, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLUL(2752)
General description
La glutamina sintetasa cataliza la conversión de amoníaco y glutamato en glutamina. Se encuentra en los astrocitos como un octámero de subunidades idénticas de 45 kDa. La función de la glutamina sintetasa es la destoxificación del amoniaco cerebral. También tiene un papel importante en la regulación metabólica del neurotransmisor glutamato. Debido a las múltiples funciones y la importancia de la glutamina sintetasa en el metabolismo celular, tanto las actividades catalíticas como la síntesis están muy reguladas. La actividad de la glutamina sintetasa se controla por adenilación. Su actividad está reducida en la corteza cerebral de los cerebros afectados por la enfermedad de Alzheimer, particularmente en las proximidades de placas seniles. También disminuye en condiciones de privación de glucosa. El nivel de expresión de la glutamina sintetasa aumenta durante la isquemia in vivo o la hipoxia en cultivo.
Specificity
Reacciona fuertemente con una sola banda en las inmunoelectrotransferencias de cerebro de oveja y cerebro de rata. La glutamina sintetasa, una enzima que cataliza la aminación del ácido glutámico para formar glutamina, se encuentra en los mamíferos como un octámero de ocho subunidades de 45 kDa idénticas. Se ha demostrado que la actividad glutamina sintetasa es un marcador útil de los astrocitos y una característica importante de diferenciación en la retina. La glutamina sintetasa también se considera una enzima clave en el reciclaje del neurotransmisor glutamato.
Immunogen
Glutamina sintetasa purificada del cerebro ovino.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la glutamina sintetasa utilizando este anticuerpo anti-glutamina sintetasa, clon GS-6, validado para utilizar en ELISA, IH, IH(P) y WB con más de 45 citas.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000-1:5 000
Inmunohistoquímica en cerebro de rata
ELISA
El usuario final debe determinar las diluciones óptimas de trabajo.
Subcategoría de investigación
Neurofilamentos y metabolismo neuronal
Target description
45 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en tampón que contiene glicerol al 50 %, BSA y azida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral de rata, extracto de fracción citosólica de cerebro de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
H Ueda et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Hirrlinger PG, Ulbricht E, Iandiev I, Reichenbach A, Pannicke T
Neuroscience Letters null
N Hakuba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(23), 8750-8753 (2000-01-11)
Acoustic overstimulation is one of the major causes of hearing loss. Glutamate is the most likely candidate neurotransmitter for afferent synapses in the peripheral auditory system, so it was proposed that glutamate excitotoxicity may be involved in noise trauma. However
Takahiko Matsuda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(1), 16-22 (2003-11-07)
The large number of candidate genes made available by comprehensive genome analysis requires that relatively rapid techniques for the study of function be developed. Here, we report a rapid and convenient electroporation method for both gain- and loss-of-function studies in
Markel Olabarria et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 55-55 (2011-08-02)
Astrocytes are fundamental for brain homeostasis and the progression and outcome of many neuropathologies including Alzheimer's disease (AD). In the triple transgenic mouse model of AD (3xTg-AD) generalised hippocampal astroglia atrophy precedes a restricted and specific β-amyloid (Aβ) plaque-related astrogliosis.