389M-1
Glutamine Synthetase (GS-6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GS-6, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (389M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (389M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (389M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (389M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (389M-18)
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotipo
IgG2a
control
hepatocellular carcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Información sobre el gen
human ... GLUL(2752)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)