Key Documents
MAB2040
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-heparina/sulfato de heparán, clon T320.11
clone T320.11, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Heparan Sulfate, Clone T320.11 Anti-Heparin, Heparan Sulfate Detection
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
T320.11, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPG2(3339)
Specificity
Reacciona con heparina/sulfato de heparán. Reactividad cruzada de baja afinidad con el ADN. Se ha comunicado que el clon también experimenta reacción cruzada con el dextrán-sulfato (Mahmood, 2002).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la heparina o el heparán sulfato utilizando este anticuerpo anti-heparina/heparán sulfato, clon T320.11 validado para utilizar en ELISA, RIA y WB.
Inmunotransferencia Western (reconoce el proteoglucano sulfato de heparán) 1:1000
EIA/RIA: Concentración sugerida 1-10 μg/ml.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Target description
64 kDa
Physical form
Inmunoglobulina de ratón purificada en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Ampliamente expresado
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Emilie Barilleau et al.
BMC microbiology, 21(1), 153-153 (2021-05-23)
Salmonella can invade host cells via a type three secretion system called T3SS-1 and its outer membrane proteins, PagN and Rck. However, the mechanism of PagN-dependent invasion pathway used by Salmonella enterica, subspecies enterica serovar Typhimurium remains unclear. Here, we
UDP-N-acetylglucosamine transporter (SLC35A3) regulates biosynthesis of highly branched N-glycans and keratan sulfate.
Maszczak-Seneczko, D; Sosicka, P; Olczak, T; Jakimowicz, P; Majkowski, M; Olczak, M
The Journal of Biological Chemistry null
Kyeoung-Hwa Kim et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 45(1), 37-53 (2018-01-10)
Previously, we found that silencing of growth arrest-specific gene 6 (Gas6) in oocytes impaired cytoplasmic maturation, resulting in failure of sperm chromatin decondensation (SCD) and pronuclear (PN) formation after fertilization. Thus, we conducted this study to determine the effect of
Thomas Welte et al.
iScience, 24(11), 103349-103349 (2021-11-27)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) infiltrate cancer tissue, promote tumor growth, and are associated with resistance to cancer therapies. However, there is no practical approach available to distinguish MDSCs from mature counterparts inside tumors. Here, we show that a recently isolated
Andrew B Haymet et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 647086-647086 (2021-05-04)
All human cells are coated by a surface layer of proteoglycans, glycosaminoglycans (GAGs) and plasma proteins, called the glycocalyx. The glycocalyx transmits shear stress to the cytoskeleton of endothelial cells, maintains a selective permeability barrier, and modulates adhesion of blood