Key Documents
MAB1948P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de heparano (Perlecan), clon A7L6
clone A7L6, from rat
Sinónimos:
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A7L6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPG2(3339)
General description
Los proteoglucanos de sulfato de heparán (HSPG) se encuentran en las superficies celulares y en la matriz extracelular de todos los tejidos de mamíferos, particularmente en el centro de la membrana basal. Los HSPG que se encuentran en el cerebro son el distroglucano, el N-sindecano, el glipicano y el perlecano. La composición de los HSPG difiere en el centro proteico, y se cree que determina la ubicación del HSPG en la membrana celular (sindecano y glupicano) y la matriz extracelular (perlecano y distroglucano). Las funciones que se han propuesto para los HSPG incluyen proliferación, diferenciación, adhesión, migración y morfogénesis celulares.
Los anticuerpos anti-proteoglucanos de sulfato de heparán, en los tejidos, reaccionan fuerte y uniformemente con las membranas basales. El clon A7L6 reconoce el dominio IV de la proteína central del proteoglucano de sulfato de heparán grande, o perlecano . La reactividad es independiente de las mitades galactosaminoglucano; por lo tanto, el epítopo no es sensible al tratamiento con heparinasa.
Specificity
El anticuerpo reconoce una proteína central de elevado peso molecular del proteoglucano de sulfato de heparán (Perlecan). Sin reactividad cruzada a la laminina, el colágeno IV, la entactina/nidogen o la fibronectina (Horiguchi, 1989).
Immunogen
Epítopo: proteína nuclear de HSPG
Proteoglucano de sulfato de heparán procedente de tumor EHS de ratón
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: La dilución 1:100 de un lote anterior detectó proteoglucano de sulfato de heparán en tejido de carcinoma de células grandes.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): se utilizó un lote anterior en laboratorios independientes en WB. (Hagen, 1993; Brown, 1999).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP. (Couchman, 1989).
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección del proteoglucano de sulfato de heparán (Perlecan) con este anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de heparán (Perlecan), clon A7L6, validado para utilizar en IH, IC, WB e IP.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa y A431.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el proteoglucano de sulfato de heparán en células HeLa y A431.
Linkage
Sustituye a: MAB1948
Physical form
IgG2aκ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HeLa y A431
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Takahiro Maeba et al.
Acta medica Okayama, 73(2), 135-146 (2019-04-25)
The basement membrane (BM) is composed of various extracellular molecules and regulates tissue regeneration and maintenance. Here, we demonstrate that collagen XVIII was spatiotemporally expressed in the BM during skin wound healing in a mouse excisional wound-splinting model. Re-epithelialization was
Shu-Chun Chang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 457971-457971 (2013-08-29)
We previously reported that the increased level of perlecan with altered glycosaminoglycan (GAG) substitution was present in the placenta with gestational diabetes mellitus (GDM) and in the trophoblasts cultured under hyperglycemic condition. Trophoblast is the first cell lineage to differentiate
Janice L Walker et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(11), 3128-3141 (2008-09-26)
The formation of acinar and ductal structures during epithelial tissue branching morphogenesis is not well understood. We report that in the mouse submandibular gland (SMG), acinar and ductal cell fates are determined early in embryonic morphogenesis with E-cadherin playing pivotal
C A Miqueloto et al.
Journal of anatomy, 211(1), 16-25 (2007-06-05)
The morphogenesis of tissues and organs requires dynamic changes in cells and in extracellular matrix components. It is known that various extracellular matrix molecules are of fundamental importance for gonad differentiation and growth. In the adult testis, the extracellular matrix
Shunichi Fukuda et al.
Stroke, 35(4), 998-1004 (2004-03-06)
Focal cerebral ischemia causes microvessel matrix degradation and generates proteases known to degrade this matrix. However, proof that the proteases generated do indeed degrade vascular matrix is lacking. Here we demonstrate that active proteases derived from ischemic tissue after middle