MAB1527
Anti-Peripherin Antibody, clone 8G2
culture supernatant, clone 8G2, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
300
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8G2, monoclonal
reactividad de especies
pig, rat, bovine, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
idoneidad
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRPH2(5961)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemisty: light PFA fixation is necessary as 8G2 is sensitive to heavy formalin fixation. Antigen recovery is enhanced with 0.1% triton in the block only. 1:25-1:200
Immunoblotting: The antibody is clean and specific for the expected 57kDa band on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat sensory neurons, rat spinal cord homogenate and peripheral nerve homogenate
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable