MAB1254
Anti-Chymase Antibody, clone B7
clone B7, 2.4 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Mast Cell Protease I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B7, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
2.4 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
idoneidad
not suitable for Western blot
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CMA1(1215)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL. For optimal results, tissues or cytospin preparations should be fixed in Carnoy′s Fluid (60% ethanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic acid). Not recommended for use on formaldehyde fixed tissue.
Not recommended for use on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL: lung, heart, skin, placenta.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable