Key Documents
LP4
Sigma-Aldrich
Suero humano con carencia de lipoproteínas, 100 mg
LPDS is isolated from fresh human serum by isopycnic ultracentrifugation, and is used for blocking of interfering antibodies.
Sinónimos:
LPDS
About This Item
UNSPSC Code:
41105901
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
shipped in
dry ice
General description
El LPDS se aísla del suero humano reciente mediante ultracentrifugación isopícnica en los límites de densidad inferior y superior del rango de densidad especificado (Havel et al., 1955). Los ajustes de densidad se realizan con KBr sólido.
Concentración: 35 mg/ml
Fuente: Plasma humano fresco. Ha dado negativo para el HBsAg y los anticuerpos contra el VIH-I, el VIH-II y la hepatitis C.
Quality
GARANTÍA DE CALIDAD:
Proteína determinada por el método Pierce BCA con BSA como patrón. La pureza de cada preparación se verifica mediante electroforesis en gel de agarosa utilizando tinción fat rojo 7B para lípidos (2,3).
Physical form
Dulbecco PBS, pH 7,0, sin Ca 2+. Filtrado a través de una membrana de filtración de 0,22 micras. No se garantiza que esté estéril.
Storage and Stability
El LPDS puede conservarse congelado y es bastante estable. El medio de cultivo celular que contiene 3-5 mg/ml de LPDS es aproximadamente equivalente al medio que contiene 10 % de suero fetal bovino.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
1Alpha,25-dihydroxyvitamin D3-mediated stimulation of steroid sulphatase activity in myeloid leukaemic cell lines requires VDRnuc-mediated activation of the RAS/RAF/ERK-MAP kinase signalling pathway.
Philip J Hughes,Geoffrey Brown
Journal of Cellular Biochemistry null
Differential localization and pH dependency of phosphoinositide 1,4,5-IP3, 1,3,4,5-IP4 and IP6 receptors in rat and human brains.
A Parent,R Quirion
The European Journal of Neuroscience null
M B Heaton et al.
The Journal of comparative neurology, 364(1), 113-120 (1996-01-01)
This study investigated the influence of ethanol exposure throughout gestation on cholinergic development within the rat striatal region. Pregnant Long-Evans rats were maintained on three diets throughout gestation: A liquid diet in which ethanol accounted for 35-39% of the total
Plasma leptin suppression by arginine vasopressin in normal women and men.
Robert T Rubin,Michael E Rhodes,R Kenneth Czambel
Life Sciences null
Bursting firing of action potentials in central snail neurons elicited by d-amphetamine: role of the electrogenic sodium pump.
M C Tsai,Y H Chen
Comparative Biochemistry and Physiology. Part C, Pharmacology, Toxicology & Endocrinology null