Key Documents
LCWP04700
Millipore
Membrana de filtración Mitex
10.0 µm pore size, hydrophobic PTFE, 47 mm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
Mitex
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex
pore size
10.0 μm pore size
60 % porosity
bubble point
≥0.05  bar, ethanol
General description
Código del filtro: LCWG
La membrana Mitex de PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y las bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana de Mitex es hidrófoba.
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Control del aire
La membrana de filtración Mitex se ha utilizado en el método de difusión de amonio para medir el exceso de porcentaje de átomo 15N del NH4+ y el NO3 en extractos de suelo. También se ha utilizado en experimentos de infiltración horizontal utilizando columnas de arena insaturada.
Features and Benefits
  • Amplia compatibilidad química
  • Biológica y químicamente inerte
  • Estable a temperaturas superiores a 260 ºC e inferiores a -100 ºC*
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany