LCWG04700
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 10,0 μm
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración Mitex
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
gridded
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
Mitex™
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size
60 % porosity
bubble point
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Application
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13