HX0080
Heptano
Sinónimos:
n-Heptane, Heptane
About This Item
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a solvent for the extraction of aromatic sulfur compounds.
- A mixture of heptane/acetone solvent system used in the chromatographic purification of organic compounds.
- Heptane/ionic liquid two-phase solvent system used to synthesize isoamyl acetate via esterification reaction using lipase as a catalyst.
- As a weakly polar diluent to prepare mobile phase for thin-layer chromatography (TLC).
- In the synthesis of SBA-15, heptane can be used as a pore swelling agent in combination with NH4F to control the particle morphology and pore size of SBA-15.
Nota de análisis
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup