HATF10050
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 100 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Productos recomendados
product name
Membrana de transferencia Immobilon®-NC, Immobilon®, filter diam. 100 mm, hydrophilic
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Quality Level
description
100 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
technique(s)
western blot: suitable
filter diam.
100 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
bubble point
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibility
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
detection method
colorimetric
fluorometric
radioactive
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- Disoluciones biológicas
- Contacto celular
- Volúmenes muy pequeños que requieren superficies sin tensioactivos
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
- Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3