Documentos clave
EZHCWG474
Millipore
Membrana de filtración EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Membranas de filtración, filtros MCE HCWG, Membranas semipermeables
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Nivel de calidad
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante / nombre comercial
EZ-Pak®
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.7 μm pore size
entrada
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros EZ-Pak® están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), de color blanco, con cuadriculas, 47mm de diámetro y 0,7 μm de tamaño de poro. Estos filtros poseen elevadas recuperaciones y son más apropiados para las pruebas microbiológicas generales. Las membranas y dispensadores EZ-Pak® revolucionan la manipulación de los filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana (MF) al combinar los beneficios de las membranas estériles, listas para usar y en envases individuales con una facilidad de manejo exclusiva.
Aplicación
El sistema EZ-Pak® es adecuado para analizar agua potable, embotellada y mineral de acuerdo con las normas internacionales. Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.