Key Documents
EZHAWG504
Millipore
Membrana de filtración EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
Sinónimos:
Membranas de filtración, Membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Quality Level
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
50 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type cider
sample type sport drink
sample type beer
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Los filtros EZ-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), de color blanco, con cuadriculas de 50 mm de diámetro y con 0,45 μm de tamaño de poro. Estos filtros poseen elevadas recuperaciones y son más apropiados para las pruebas microbiológicas generales. Las membranas y dispensadores EZ-Pak revolucionan la manipulación de los filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana (MF) al combinar los beneficios de las membranas estériles, listas para usar y en envases individuales con una facilidad de manejo exclusiva.
Application
El sistema EZ-Pak es adecuado para analizar agua potable, embotellada y mineral de acuerdo con las normas internacionales. Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3