Key Documents
CBL202
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-vimentina, clon VIM 3B4
clone VIM 3B4, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
VIM 3B4, monoclonal
species reactivity
chicken, amphibian, bovine, monkey, canine, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... VIM(7431)
Specificity
Muy específico para la proteína de filamento intermedio vimentina que está presente en todas las células de origen mesenquimatoso. Este anticuerpo es positivo con células de origen mesenquimatoso: células endoteliales y ciertas células musculares lisas del sistema vascular, fibroblastos, tejido conjuntivo, todo tipo de células sanguíneas, como los timocitos, células de Sertoli intersticiales y testiculares, células foliculares del ovario. También puede utilizarse para detectar la coexpresión de la vimentina en combinación con otras proteínas de los filamentos intermedios. El VIM 3B4 ha resultado ser el anticuerpo monoclonal más ávido frente a la vimentina. Tumores específicamente detectados: sarcoma (incluido el miosarcoma), linfoma, melanoma. Bohn et al. (1992) han caracterizado la región de unión del anticuerpo monoclonal VIM3B4.. Según estos autores, se ha localizado el epítopo en la parte alfa-helicoidal de la vimentina (bobina del dominio de varilla 2). Debido a la sustitución de un aa en la posición 353 de la vimentina murina (que podría explicar la débil reacción cruzada del anticuerpo con la vimentina murina) fueron capaces de acotar la región de unión en torno a la posición 353. Estos resultados se confirmaron mediante experimentos de mutagénesis por truncamiento utilizando vimentina humana (Rogers et al., 1995). Polipéptido que reacciona: proteína de 57 kDa de peso molecular de los filamentos intermedios (vimentina) de las células mesenquimatosas.
Immunogen
Vimentina purificada de cristalino bovino
Application
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Inmunohistoquímica: 1:100; Cortes de tejido incluidos en parafina y congelados con un mínimo de una hora de incubación (más tiempo para la parafina); para los cortes incluidos en parafina se recomienda pretratamiento con proteasas.
Inmunofluorescencia
ELISA
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-vimentina, clon VIM 3B4, está validado para utilizar en ELISA, IF, IH(P), WP para la detección de vimentina.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Target description
57 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A presentada como material liofilizado. Reconstituir con 1 ml de agua destilada. La disolución final es PBS, pH 7,4, que contiene BSA al 0,5 % y azida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar a 2–8°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Positivo en células RD, células de glioma, fibroblastos (SV-80) y línea celular MDCK
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
W Bohn et al.
Experimental cell research, 201(1), 1-7 (1992-07-01)
Two commercially available monoclonal antibodies raised against the intermediate filament protein vimentin were characterized concerning their species-specific reaction pattern on vertebrate cells. The antibody V9 exhibited extensive reactivity with vimentin of all mammalian species tested, but specifically did not detect
?-fetoprotein involvement during glucocorticoid-induced precocious maturation in rat colon.
Chen M, Sun P, Liu XY, Dong D, Du J, Gu L, Ge YB
World Journal of Gastroenterology null
Dynamic epigenetic regulation of the microRNA-200 family mediates epithelial and mesenchymal transitions in human tumorigenesis.
V Davalos,C Moutinho,A Villanueva,R Boque,P Silva,F Carneiro,M Esteller
Oncogene null
K R Rogers et al.
European journal of cell biology, 66(2), 136-150 (1995-02-01)
We have investigated the effect of stepwise truncating the carboxyterminal domain ("tail") of the intermediate filament (IF) protein vimentin of the clawed toad, Xenopus laevis, on filament assembly in vitro and, using cell transfection, in vivo and also on the
Cytoskeletal components of lymphoid organs. I. Synthesis of cytokeratins 8 and 18 and desmin in subpopulations of extrafollicular reticulum cells of human lymph nodes, tonsils, and spleen.
Franke, W W and Moll, R
Differentiation, 36, 145-163 (1987)