AB5535
Anticuerpo anti-Sox9
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRXX2, Anti-SRXY10
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken, human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX9(6662) , SRA1(10011)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: En una dilución 1:500 de un lote representativo se detectó Sox9 en células de cáncer de próstata humano PC3 y hepatocitos HepG2.
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó mediante ChIP la ocupación por Sox9 de sitios específicos de la cromatina utilizando preparaciones de cromatina de condrocitos de costillas de ratón posnatales P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Análisis mediante inmunoprecipitación de cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó la ocupación por Sox9 del promotor Bmi en Z/sox9tg pero no en fibroblastos/MEF embrionarios de ratones control silvestres (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Análisis mediante secuenciación con ChIP (ChIP-seq): Un lote representativo detectó mediante análisis ChIP-seq de todo el genoma la ocupación por Sox9 de sitios específicos de la cromatina utilizando preparaciones de cromatina de condrocitos de costillas de ratón posnatales P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: En un lote representativo se detectó la acumulación de células ovales positivas para Sox9 mediante tinción inmunohistoquímica fluorescente de cortes hepáticos incluidos en parafina de ratones transgénicos tratados con dietilnitrosamina para inducir desactivación condicional del HNF4a hepático (Saha, S.K., et al. (2014). Nature. 513(7516):110-114.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: En lotes representativos se detectó, mediante inmunohistoquímica con fluorescencia, inmunorreactividad con Sox9 en cortes de embrión de ratón incluidos en parafina (Carrasco, M., et al. (2012). J. Clin. Invest. 122(10):3504-3515; Sylva, M., et al. (2011). PLoS One. 6(8):e22616).
Análisis mediante inmunofluorescencia: Lotes representativos de células gliales de Müller inmunoteñidas en secciones congeladas de retina de ratón y de pollo mediante tinción inmunohistoquímica fluorescente (Muranishi, Y., and Furukawa, T. (2012). J. Biomed. Biotechnol. 2012:973140; Fischer, A.J., et al. (2011). Neuroscience. 178:250-260).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó el marcador de células madre Sox9 mediante tinción inmunocitoquímica fluorescente de células madre de pulmón humano (HLSC) E-Cad/Lgr6+ h fijadas con paraformaldehído derivadas clonalmente y pasadas en cultivo (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31 (16):3431-3441.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo inmunotiñó, mediante tinción inmunohistoquímica de cortes de testículo de ratón incluidos en parafina, las células de soporte (Sertoli) de los túbulos seminíferos (O′Shaughnessy, P.J., et al. (2012). PLoS One. 7(4):e35136).
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo detectó inmunorreactividad con Sox9 en varios cortes de tejido tumoral humano incluido en parafina (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó el marcador de células madre Sox9 en células madre de pulmón humano (HLSC) E-Cad/Lgr6+ derivadas clonalmente y pasadas en cultivo (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó aumento del nivel de expresión de Sox9 en líneas celulares de cáncer colorrectal humano, HCT116, DLD1 y SW620 (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Epigenética y función nuclear
Factores de transcripción
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): Una dilución 1:2000 de este anticuerpo detectó el Sox9 en listado de células HepG2.
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejido embrionario, condrocitos adultos.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies