Key Documents
AP160
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón
2.4 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
IgG antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.4 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Reacciona con la cadena gamma de la IgG de ratón, así como con las cadenas ligeras de todas las clases de inmunoglobulina de ratón. Monoespecífico en IEP contra suero completo de ratón.
Immunogen
IgG de ratón muy purificada aislada de suero combinado de ratón sano.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Detección de la IgG de ratón utilizando este anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón validado para utilizar en ELISA, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Storage and Stability
Conservar a +2-8°C. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kari Vaahtomeri et al.
Journal of cell science, 121(Pt 21), 3531-3540 (2008-10-09)
Inactivating mutations of the tumor-suppressor kinase gene LKB1 underlie Peutz-Jeghers syndrome (PJS), which is characterized by gastrointestinal hamartomatous polyps with a prominent smooth-muscle and stromal component. Recently, it was noted that PJS-type polyps develop in mice in which Lkb1 deletion
Immunohistochemical localization of DARPP-32 in the brain and spinal cord of anuran amphibians and its relation with the catecholaminergic system.
Jesus M Lopez,Ruth Morona,Agustin Gonzalez
Journal of Chemical Neuroanatomy null
Collateral projection from the locus coeruleus to whisker-related sensory and motor brain regions of the rat.
Sat-Byol Lee,Suk K Beak,Seung H Park,Barry D Waterhouse,Hyun S Lee
The Journal of Comparative Neurology null
Jesús M López et al.
Brain, behavior and evolution, 90(4), 289-310 (2017-11-22)
The distribution of DARPP-32 (a phosphoprotein related to the dopamine D1 receptor) has been widely used as a means to clarify the brain regions with dopaminoceptive cells, primarily in representative species of tetrapods. The relationship between dopaminergic and dopaminoceptive elements
Dong Cheng et al.
International journal of molecular sciences, 23(18) (2022-09-24)
The steroid hormone ecdysone regulates insect development via its nuclear receptor (the EcR protein), which functions as a ligand-dependent transcription factor. The EcR regulates target gene expression by binding to ecdysone response elements (EcREs) in their promoter or enhancer regions.