Key Documents
06-371
Sigma-Aldrich
Anticuerpo IgG antirratón de conejo
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
IgG de ratón
Immunogen
IgG de ratón completa muy purificada (cadenas pesadas y ligeras)
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón detecta la concentración de IgG de ratón y se ha publicado y validado para utilizar en IP.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoprecipitación de IgG de ratón y, a continuación, transferencia con anti-Fak (Nº de ref. 05-182)
Target description
50-60 kDa
Physical form
Cromatografía en proteína A
Presentación: Purificada
de fosfato de potasio 0,02 M, pH 7,2, NaCl 0,15 M, con azida sódica al 0,01 %
Storage and Stability
2 años a -20°C
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Añadir 2,5 μl de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Vasilis P Androutsopoulos et al.
International journal of oncology, 49(4), 1305-1314 (2016-08-09)
Resveratrol is a natural dietary product that has demonstrated multifaceted anticancer activity. Several analogues of resveratrol have been synthesized in an effort to enhance the pharmacological potency and improve the pharmacokinetic properties of the compound. 3,4,5,4'‑trans‑tetramethoxystilbene (3,4,5,4'‑TMS) is a methoxylated analogue
Thomas A Milne et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(41), 14765-14770 (2005-10-04)
MLL (mixed-lineage leukemia) is a histone H3 Lys-4 specific methyltransferase that is a positive regulator of Hox expression. MLL rearrangements and amplification are common in acute lymphoid and myeloid leukemias and myelodysplastic disorders and are associated with abnormal up-regulation of
M Yamamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 272(19), 12492-12494 (1997-05-09)
The DF3/MUC1 mucin-like glycoprotein is aberrantly overexpressed in human breast carcinomas. The functional role of DF3 is unknown. The present studies demonstrate that DF3 associates with beta-catenin. Similar findings have been obtained for gamma-catenin but not alpha-catenin. DF3, like E-cadherin
Differential transcription factor use by the KIR2DL4 promoter under constitutive and IL-2/15-treated conditions.
Presnell, SR; Zhang, L; Chlebowy, CN; Al-Attar, A; Lutz, CT
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
Peter S Burrage et al.
Arthritis and rheumatism, 56(3), 892-904 (2007-03-01)
To evaluate the effects of LG100268 (LG268), a synthetic ligand for the nuclear hormone receptor retinoid X receptor, on the expression of matrix metalloproteinase 1 (MMP-1) and MMP-13 induced by proinflammatory cytokines in a chondrocyte model. SW-1353 human chondrosarcoma cells