Key Documents
AP128F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena µ, conjugado con FITC
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Según la inmunoelectroforesis, el anticuerpo reacciona con la porción de cadena pesada de la IgM. No se detectó reactividad con IgG ni proteínas séricas no inmunoglobulinas, pero se puede detectar reactividad cruzada con IgM de otras especies.
RELACIÓN F/P:
9,0 mg/mg; 3,4 moles FITC por mol de IgG
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena μ, conjugado con FITC detecta la concentración de IgM de ratón y se ha publicado y validado para utilizar en IF.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Physical form
Polvo liofilizado. Liofilizado de líquido que contiene fosfato de sodio 0,01 M, pH 7,6, cloruro sódico 0,25 M, seroalbúmina bovina 15 mg/ml y azida sódica al 0,05 %.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir en 1 ml de agua desionizada.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Ying Peng et al.
OncoTargets and therapy, 13, 8677-8689 (2020-09-29)
Thomsen-Friedenreich antibody (TF-Ab) is a specific antibody against the Thomsen-Friedenreich antigen (TF-Ag). At present, studies on a number of other tumors have shown that TF-Ab can effectively inhibit metastasis and induce apoptosis in tumor cells. However, the role of TF-Ab
Francesca Cialdai et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(23), 7795-7812 (2021-10-30)
Astronauts on board the International Space Station (ISS) are exposed to the damaging effects of microgravity and cosmic radiation. One of the most critical and sensitive districts of an organism is the eye, particularly the retina, and > 50% of astronauts develop
Katsuyoshi Kumagai et al.
Experimental animals, 66(2), 125-136 (2016-11-29)
Targeted mutant mice generated on a C57BL/6 background are powerful tools for analysis of the biological functions of genes, and gene targeting technologies using mouse embryonic stem (ES) cells have been used to generate such mice. Recently, a bacterial artificial
Jamie L Marshall et al.
Human molecular genetics, 21(20), 4378-4393 (2012-07-17)
Sarcospan (SSPN) is a core component of the major adhesion complexes in skeletal muscle, the dystrophin- and utrophin (Utr)-glycoprotein complexes (DGC and UGC). We performed a rigorous analysis of SSPN-null mice and discovered that loss of SSPN decreased DGC and
M S Yoon et al.
European journal of pain (London, England), 22(9), 1691-1700 (2018-06-05)
Neuropathic pain is associated with abnormal sensitivity of the central nervous system. Although the mechanism underlying the development of sensitization remains to be fully elucidated, recent studies have reported that neuroplastic changes in the pain circuitry may be involved in