AP106F
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
goat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
FLUOROPHORE/PROTEIN:
Approximately 7.2 mg/mg; 2.7 moles FITC per mol IgG
Inmunógeno
Aplicación
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3