ABS580
Anti-FSH, β-subunit Antibody
serum, from goat
Sinónimos:
Follitropin subunit beta, Follicle-stimulating hormone beta subunit, FSH-B, FSH-beta, Follitropin beta chain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FSHB(2488)
mouse ... Fshb(14308)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA: This antiserum was reported to detect the immunogen peptide as well as full-lengh FSH by ELISA (Zhu, L.L., et al. (2012). PNAS. 109:14574-14579).
Signaling
Signaling Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FSH, β-subunit in human testis and human fallopian tube tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable