Key Documents
07-2274
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FSP1/S100A4
from rabbit
Sinónimos:
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
General description
La proteína específica de fibroblastos-1 (FSP1)/S100A4 es una proteína citoplásmica de unión al calcio que pertenece a la superfamilia S100 de la que se han identificado al menos 21 miembros hasta el momento. Los investigadores creen que la FSP1/S1004A está muy expresada en fibroblastos (Iwano et al., 2001; Strutz et al., 1995), en células epiteliales y endoteliales que experimentan transición epitelial-mesenquimatosa (EMT) (Iwano et al., 2002; Zeisberg and Neilson, 2009), y células de cáncer epitelial que completan una transición a un fenotipo metastásico (Xue et al., 2003).
Immunogen
Epítopo: desconocido
Proteína recombinante etiquetada con histidina que corresponde a FSP1/S100-A4 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de un lote anterior detectó la S100-A4 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la proteína FSP1/S100A4 utilizando este anti-FSP1/S100A4 validado para usar en WB e IHC.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la FSP1/S100-A4 en 10 µg del lisado de células NIH/3T3.
Target description
~12 kDa
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado que contiene PBS con azida sódica al 0,05 %
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Thomas Bärnthaler et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 145(3), 818-833 (2019-12-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease with high 5-year mortality and few therapeutic options. Prostaglandin (PG) E2 exhibits antifibrotic properties and is reduced in bronchoalveolar lavage from patients with IPF. 15-Prostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is the key enzyme in PGE2
Tristan Lerbs et al.
JCI insight, 5(16) (2020-08-21)
Scleroderma is a devastating fibrotic autoimmune disease. Current treatments are partly effective in preventing disease progression but do not remove fibrotic tissue. Here, we evaluated whether scleroderma fibroblasts take advantage of the "don't-eat-me-signal" CD47 and whether blocking CD47 enables the
Elizabeth F Redente et al.
JCI insight, 6(1) (2020-12-09)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive, irreversible fibrotic disease of the distal lung alveoli that culminates in respiratory failure and reduced lifespan. Unlike normal lung repair in response to injury, IPF is associated with the accumulation and persistence of
Xinyi Wang et al.
JCI insight, 5(12) (2020-05-13)
Renal fibrosis features exaggerated inflammation, extracellular matrix (ECM) deposition, and peritubular capillary loss. We previously showed that IL-10 stimulates high-molecular weight hyaluronan (HMW-HA) expression by fibroblasts, and we hypothesize that HMW-HA attenuates renal fibrosis by reducing inflammation and ECM remodeling.
Meiling Melzer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (157) (2020-04-01)
Cardiac fibrosis in response to injury is a physiological response to wound healing. Efforts have been made to study and target fibroblast subtypes that mitigate fibrosis. However, fibroblast research has been hindered due to the lack of universally acceptable fibroblast