G5011
Glucan from baker′s yeast (S. cerevisiae)
≥98.00%
Sinónimos:
Glucosan
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bakers yeast (S. cerevisiae)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.00%
Formulario
powder
color
white to faint yellow
solubilidad
water: 9.80-10.20 mg/mL, turbid, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- for immune stimulation
- to stimulate mRNA expression of a sigma class glutathione S-transferase (GST) in hemocytes
- to study its effects in rainbow trout intestinal epithelial cell line (RTgutGC)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)