Key Documents
ABN904
Sigma-Aldrich
Anti-GAD 65/67
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Glutamate decarboxylase 2/Glutamate decarboxylase 1, 65 kDa/67kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65/67, Glutamate decarboxylase 65/67 kDa isoform
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La glutamato decarboxilasa 2/glutamato decarboxilasa 1 (UniProt: Q05329/Q99259; también conocida como ácido glutámico decarboxilasa 65 kDa/67 kDa, GAD-65/67, glutamato decarboxilasa isoforma 65/67 kDa) está codificada por el gen GAD2/GAD1 (también conocido como GAD65/GAD67) (ID del gen: 2572/2571) en humanos. Las isoformas de la glutamato decarboxilasa se expresan en el cerebro, donde participan en la síntesis del ácido gamma-aminobutírico (GABA). La glutamato decarboxilasa 2 también se expresa en el tejido pancreático. Tanto la GAD65 como la GAD67 sintetizan GABA en diferentes lugares de la célula y en diferentes etapas de desarrollo. Por lo general, la GAD1 se distribuye uniformemente en toda la célula, mientras que la isoforma GAD2 se localiza principalmente en las terminales nerviosas. La GAD1 sintetiza GABA para la actividad neuronal relacionada con la sinaptogénesis y la protección contra lesiones neurales. Sin embargo, la isoforma GAD2 sintetiza GABA para la neurotransmisión.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la GAD2 y la GAD1 en humanos, ratones y ratas. Se dirige a un epítopo dentro de los 14 aminoácidos de la región C-terminal.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 14 aminoácidos de la región C-terminal de la glutamato descarboxilasa 2 (GAD2) humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la GAD 65/67 en cerebelo humano, corteza cerebral de ratón y corteza cerebral de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-GAD 65/67, nº de ref. ABN904, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido a la GAD2 y la GAD1 humanas, de ratón y rata, y se ha probado en inmunohistoquímica (parafina) y Western blotting.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la GAD 65/67 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral humano.
Target description
~60/62 kDa observados; 65,41/66,90 kDa calculados, respectivamente para GAD2 y GAD1. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Md Main Uddin et al.
ASN neuro, 13, 17590914211035020-17590914211035020 (2021-10-02)
Brain glycogen is remodeled during metabolic homeostasis and provides oxidizable L-lactate equivalents. Brain glycogen phosphorylase (GP)-brain (GPbb; AMP-sensitive) and -muscle (GPmm; norepinephrine-sensitive) type isoforms facilitate stimulus-specific control of glycogen disassembly. Here, a whole animal model involving stereotactic-targeted delivery of GPmm
Karen P Briski et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 80(1), 57-65 (2020-03-28)
The catecholamine norepinephrine (NE) links hindbrain metabolic‑sensory neurons with downstream gluco‑regulatory loci, including the ventromedial hypothalamic nucleus (VMN). Exogenous NE up‑regulates VMN expression of glutamate decarboxylase (GAD), biomarker for the gluco‑inhibitory transmitter γ‑aminobutryic acid (GABA). Brain glycogen phosphorylase (GP)‑muscle (GPmm)
K P Briski et al.
Brain structure & function, 226(4), 1053-1065 (2021-02-14)
Recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH) in males correlates with maladaptive glucose counter-regulatory collapse and acclimated expression of ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) nitric oxide (NO) and γ-aminobutyric acid (GABA) metabolic transmitter biomarkers, e.g., neuronal nitric oxide synthase (nNOS) and glutamate decarboxylase65/67 (GAD).
Khaggeswar Bheemanapally et al.
Scientific reports, 11(1), 16079-16079 (2021-08-11)
Astrocyte glycogen, the primary energy reserve in brain, undergoes continuous remodeling by glucose passage through the glycogen shunt prior to conversion to the oxidizable energy fuel L-lactate. Glucogenic amino acids (GAAs) are a potential non-glucose energy source during neuro-metabolic instability.
Abdulrahman Alhamyani et al.
AIMS neuroscience, 8(4), 510-525 (2021-12-09)
Gamma-aminobutyric acid (GABA) acts on ventromedial hypothalamic targets to suppress counter-regulatory hormone release, thereby lowering blood glucose. Maladaptive up-regulation of GABA signaling is implicated in impaired counter-regulatory outflow during recurring insulin-induced hypoglycemia (RIIH). Ventromedial hypothalamic nucleus (VMN) GABAergic neurons express