Key Documents
ABN76
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofilamento H (200 kDa)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
General description
Los neurofilamentos son un tipo de filamento intermedio que sirven como elementos principales del citoesqueleto, que sostiene el axoplasma. Son los componentes fibrilares más abundantes del axón, siendo en promedio 3-10 veces más frecuentes que los microtúbulos axonales. Los neurofilamentos (10 nm de diám.) están constituidos por tres protofibrillas entrelazadas que se componen a su vez de dos tetrámeros de proteínas monómeras, los protofilamentos. Las proteínas triplete del neurofilamento (68/70, 160 y 200 kDa) se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y suelen ser específicas de las neuronas. La proteína NF-L de 68/70 kDa puede autoensamblarse en una estructura filamentosa; sin embargo, las proteínas NF-M de 160 kDa y NF-H de 200 kDa requieren la presencia de la proteína NF-L de 68/70 kDa para co-ensamblarse. Los Neuromas, los ganglioneuromas, los gangliogliomas, los ganglioneuroblastomas y los neuroblastomas se tiñen positivamente para los neurofilamentos. Normalmente están restringidos a las neuronas, pero se han detectado neurofilamentos en paragangliomas, feocromocitomas suprarrenales y extrarrenales, carcinoides, carcinomas neuroendocrinos de la piel y carcinomas microcíticos de pulmón. Si desea más información, consulte la tabla de marcadores específicos de tipo de célula del sistema nervioso en la página web de Millipore.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST correspondiente al neurofilamento H bovino.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: 1 µg/ml de un lote representativo detectó el neurofilamento H en tejido cerebeloso sano de rata.
Este anticuerpo anti-neurofilamento H (200 kDa) está validado para su uso en WB, IH(P) para la detección del neurofilamento H (200 kDa).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebeloso de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectó el neurofilamente H en lisado de tejido cerebeloso bovino.
Target description
~200 kDa observados
Linkage
Sustituye a: AB1982
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebeloso bovino
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Greg A Weir et al.
Brain : a journal of neurology, 140(10), 2570-2585 (2017-10-04)
See Basbaum (doi:10.1093/brain/awx227) for a scientific commentary on this article. Peripheral neuropathic pain arises as a consequence of injury to sensory neurons; the development of ectopic activity in these neurons is thought to be critical for the induction and
Ana Feliú et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(35), 8385-8398 (2017-07-29)
The failure to undergo remyelination is a critical impediment to recovery in multiple sclerosis. Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) accumulate at demyelinating lesions creating a nonpermissive environment that impairs axon regeneration and remyelination. Here, we reveal a new role for 2-arachidonoylglycerol
Allison M Barry et al.
Pain, 164(10), 2196-2215 (2023-06-15)
Dorsal root ganglia (DRG) neurons have been well described for their role in driving both acute and chronic pain. Although nerve injury is known to cause transcriptional dysregulation, how this differs across neuronal subtypes and the impact of sex is