Documentos clave
AB5539
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinónimos:
NF-H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-neurofilamento H, Chemicon®, from chicken
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Especificidad
Reconoce el neurofilamento-pesado (NF-H). El anticuerpo tiñe los filamentos citoplásmicos claramente definidos en los cuerpos neuronales y especialmente en los axones.
Inmunógeno
NF-H bovino purificado.
Aplicación
El anticuerpo anti-neurofilamento H es un anticuerpo contra el neurofilamento H para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000-1:10 000 utilizando ECL. Reconoce una banda de 200-220 kDa.
Inmunohistoquímica: 1:1 000-1:10 000 en cortes de tejido congelado o incluido en parafina. El fijador sugerido es el paraformaldehído al 4 %.
Inmunocitoquímica: 1:1 000 - 1:10 000 en células en cultivo de tejido fijado durante 1 minuto en formol al 3,7 % y 1 minuto en metanol -20°C.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Descripción de destino
200 kDa
Forma física
IgY de pollo purificada en PBS que contiene azida sódica 5 mM.
Presentación: Purificada
Nota de análisis
Control
Control positivo: cerebro.
Control negativo: riñón, hígado.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Computation identifies structural features that govern neuronal firing properties in slowly adapting touch receptors.
Lesniak, DR; Marshall, KL; Wellnitz, SA; Jenkins, BA; Baba, Y; Rasband, MN; Gerling, GJ; Lumpkin, EA
eLife null
Lucas M Viana et al.
Hearing research, 327, 78-88 (2015-05-24)
Recent animal work has suggested that cochlear synapses are more vulnerable than hair cells in both noise-induced and age-related hearing loss. This synaptopathy is invisible in conventional histopathological analysis, because cochlear nerve cell bodies in the spiral ganglion survive for
Katarzyna Dover et al.
Nature communications, 7, 12895-12895 (2016-09-27)
Neurons in vertebrate central nervous systems initiate and conduct sodium action potentials in distinct subcellular compartments that differ architecturally and electrically. Here, we report several unanticipated passive and active properties of the cerebellar granule cell's unmyelinated axon. Whereas spike initiation
Juan Miguel Jimenez-Andrade et al.
Bone, 46(2), 306-313 (2009-09-22)
Although musculoskeletal pain is one of the most common causes of chronic pain and physical disability in both developing and developed countries, relatively little is known about the nerve fibers and mechanisms that drive skeletal pain. Small diameter sensory nerve
Zu-Lin Chen et al.
Developmental biology, 327(1), 158-168 (2009-01-03)
Laminins have dramatic and varied actions on neurons in vitro. However, their in vivo function in brain development is not clear. Here we show that knockout of laminin gamma1 in the cerebral cortex leads to defects in neuritogenesis and neuronal