Key Documents
AB10518
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-DARPP-32
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, dopamine and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein 32, dopamine and cAMP regulated phosphoprotein, protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotei
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, rhesus macaque
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ppp1R1B(19049)
General description
La fosfoproteína neuronal regulada por dopamina y AMPc (DARP-32) es un miembro citoplásmico de la familia 1 de inhibidores de la proteína fosfatasa. La DARP-32 es un regulador multifuncional de proteínas cinasas y proteínas fosfatasas, dependiendo del sitio de su activación. Posee por lo menos cuatro sitios que pueden ser fosforilados. La fosforilación por PKA en la Thr34 estimula la DARP-32 para actuar como un inhibidor de la proteína-fosfatasa-1 (PP-1). Sin embargo, la fosforilación en la Thr75 inhibirá la fosforilación en la Thr34. Esta regulación selectiva y bidireccional permite a la DARPP-32 una gran variedad de influencia en los efectores fisiológicos posteriores, como: bombas de iones, receptores de neurotransmisores, canales iónicos dependientes del voltaje y factores transcripcionales. Los estudios sugieren que también puede tener un papel en la vía de la luz del sistema circadiano. La sobreexpresión de DARPP-32 se ha relacionado con los mecanismos antiapoptóticos de las células cancerosas y se ha observado en tejidos de cáncer de mama, colon, esófago, estómago y próstata.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la DARPP-32 cerca del N-terminal.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la DARPP-32 de ratón cerca del N-terminal.
Application
El anticuerpo anti-DARPP-32 es un anticuerpo contra la DARPP-32 para utilizar en WB e IP.
Inmunoelectrotransferencia (Snap i.d.) Análisis: 1 µg/ml de este anticuerpo de un lote anterior detectó la DARPP-32 en 10 µg de lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoprecipitación: 10 µg de este anticuerpo de un lote anterior causó inmunoprecipitación de la DARPP-32 de lisado RIPA de cerebro de rata.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y Receptores
Canales iónicos y transportadores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectó la DARPP-32 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de rata.
Target description
~32 kDa observados
Linkage
Sustituye a: AB1656
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Despina E Ganella et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 11, 76-76 (2017-05-26)
Anxiety disorders are the most common type of mental disorder during adolescence, which is at least partly due to the resistance to extinction exhibited at this age. The dopaminergic system is known to be dysregulated during adolescence; therefore, we aimed
Inês T Afonso et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is a rare autosomal, dominantly inherited disease, in which the affected individuals have a disease onset around their third life decade. The molecular mechanisms underlying SCA2 are not yet completely understood, for which we hypothesize
Stefanie L O'Neal et al.
Neurotoxicology, 44, 303-313 (2014-08-15)
Manganese (Mn) is an essential trace element, but excess exposure leads to accumulation in biological tissues, including the brain. Chronically high Mn levels in the brain are neurotoxic and can result in a progressive, irreversible neurological disorder known as manganism.
Daniel Enterría-Morales et al.
PloS one, 11(10), e0164391-e0164391 (2016-10-16)
Gender difference in Parkinson's disease (PD) suggests that female sex steroids may promote dopaminergic neuron survival and protect them from degeneration. The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is believed to be dopaminotrophic; thus it is considered as a potential
Maternal high-fat diet decreases milk endocannabinoids with sex-specific changes in the cannabinoid and dopamine signaling and food preference in rat offspring.
Dias-Rocha, et al.
Frontiers in Endocrinology, 14, 1087999-1087999 (2023)