8.43955
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
2-Iodopropane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
-90 °C
temperatura de transición
flash point 42 °C
densidad
1.703 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clave InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup