8.06064
Iodomethane
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.89 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
lim. expl.
8.5-66 % (v/v)
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
−64 (lit.)
solubilidad
8.66 g/L
densidad
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Identity (IR):passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.1 °C - closed cup