8.41745
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dihydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
207-718-5
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
202-206 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clave InChI
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3