8.40074
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
Formulario
powder
mp
110-116 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
Clave InChI
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3