8.20825
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
Sinónimos:
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
38.5 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
temperatura de transición
flash point 73 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C