8.20730
Iodobenzene
for synthesis
Sinónimos:
Iodobenzene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.41 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 77 °C
solubilidad
0.34 g/L (experimental)
densidad
1.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup