I7608
4-Iodoanisole
98%
Sinónimos:
4-Iodophenyl methyl ether, 4-Methoxyiodobenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
bp
237 °C/726 mmHg (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)