8.18660
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
Sinónimos:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.07 hPa ( 53 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-30--25 °C
temperatura de transición
flash point 90 °C
solubilidad
2 g/L
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H2](C(C)(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
Clave InChI
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C