Documentos clave
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Sinónimos:
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
218-185-3
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
temperatura de transición
flash point >112 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clave InChI
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup