Documentos clave
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Sinónimos:
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NS2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
205-736-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
465 °C
potencia
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
temperatura de transición
flash point 243 °C
solubilidad
0.12 g/L
densidad
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
390 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
200 °C - closed cup