T24201
Tetramethylthiuram disulfide
97%
Sinónimos:
Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide, Thiram
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
autoignition temp.
316 °F
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
InChI key
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?