Documentos clave
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
Sinónimos:
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-515-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
630 °C (DIN 51794)
potencia
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
temperatura de transición
flash point 245 °C
solubilidad
7.5 mg/L
densidad aparente
350 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=[c]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cccc2
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Clave InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
473.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
245 °C