8.07516
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
Sinónimos:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
630 °C
potencia
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
397-400 °C/1013 hPa
mp
284-287 °C
temperatura de transición
flash point 380 °C
densidad aparente
400‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[o]1[c](c2c([c]1=O)cc3c([c]([o][c]3=O)=O)c2)=O
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
Clave InChI
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
716.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
380 °C - closed cup